DNA-isolierung, DNA-mini-kits für Blut und Gewebe, peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
13-3396-00EA 34.3 EUR
13-3396-00 13-3396-01 13-3396-02
DNA-isolierung, DNA-mini-kits für Blut und Gewebe, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Schnelles, einfaches und wirtschaftliches Kit für die Isolierung von DNA aus unterschiedlichen Proben, darunter frische oder gefrorene kultivierte Zellen, Gewebe, Blut, Wangenabstriche und Speichel.
  • Keine organischen Extraktionen erforderlich
  • Keinerlei Notwendigkeit für zeitaufwändige Alkoholfällungen
  • Enzymatischer Abbau der zellulären RNA
  • Effiziente Abtrennung von Enzyminhibitoren und Kontaminanten
  • Hohe Ausbeute durch starke Lyse
  • Schnell - Aufreinigung in weniger als 20 Minuten (nach der Lyse)
Die übliche Ausgangsmenge sollte 30 mg Gewebe, 5×10⁶ kultivierte Zellen oder maximal 250 µl betragen. Das Ergebnis ist eine aufgereinigte DNA, die sich für nahezu jede nachgelagerte Anwendung eignet.
Lieferumfang: Das Kit beinhaltet peqGOLD DNA-Mini-Säulen, 2-ml-Sammelröhrchen, BL-Puffer, TL-Puffer, Proteinase-K-Lösung, HBC-Puffer, DNA-Waschpuffer und Elutionspuffer.