PCR Clean-Up, Cycle-Pure-Kits, peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
13-6492-00EA 17.3 EUR
13-6492-00 13-6492-02
PCR Clean-Up, Cycle-Pure-Kits, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Reinigung von einzel- oder doppelsträngiger DNA aus PCR- oder anderen enzymatischen Reaktionen.
  • Nachgelagerte Anwendung oder Klonierung, Sanger-Sequenzierung, in vitro Transkription und Nukleinsäuremarkierung
  • Elutionsvolumen von 30 bis 50 µl
  • Anfangswert von 5 bis 50 µl enzymatische Reaktionen
  • DNA hat >90% Ausbeute, 70 bp bis 20 kb
Vollständiges Entfernen von Primer, Nukleotide, Enzyme, Salze und andere Verunreinigungen aus der DNA-Probe.
Lieferumfang: Jedes Kit enthält peqGOLD DNA-Säulen, 2-ml-Sammelröhrchen, CP-Puffer, DNA-Waschpuffer und Elutionspuffer.