RNA Isolation, Plant RNA Kit, peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
13-6627-00EA 50.1 EUR
13-6627-00 13-6627-01 13-6627-02
RNA Isolation, Plant RNA Kit, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Plant RNA Kit isoliert effizient RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Pflanzengewebe und entfernt effektiv genomische DNA, Polysaccharide, Phenol und andere sekundäre Metaboliten. Anfangsmenge kann bis zu 100 mg Pflanzengewebe betragen. Die isolierte RNA ist direkt für nachgelagerte Anwendungen geeignet.
  • Geeignet für die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Proben
  • DNA-Entfernungssäulen zur effizienten Trennung von DNA und Zelltrümmern
  • Es sind keine organischen Extraktionen erforderlich
  • Unmittelbare Deaktivierung von endogenen und exogenen RNasen
  • Bevorzugte Bindung von RNA-Molekülen >200 Basen
  • Effiziente Trennung von Enzyminhibitoren und Verunreinigungern
  • Abschließende Elution in RNase-freiem Wasser
Lieferumfang: Kits enthalten peqGOLD RNA Mini Säulen, peqGOLS RNA Homogenisations-Säulen, 2 ml Sammelröhrchen, NTL Lysepuffer, SP Puffer, RB Puffer, RNA Waschpuffer 1 und nukleasefreies Wasser.