RNA Isolation, Total RNA Kit, peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
13-6834-01EA 318 EUR
13-6834-01 13-6834-02
RNA Isolation, Total RNA Kit, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Leicht anzuwendende Methode zur Isolation von bis zu 100 µg Gesamt-RNA aus kultivierten eukaryotischen Zellen und Weichgeweben <1×10⁷ Zellen oder 30 mg Gewebe.
  • Schnell, maximal 20 Minuten
  • Sicher ohne Phenol-/Chloroformextraktionen
  • Vielseitig mit Spin- und Vakuumprotokollen verfügbar
  • Homogenisator-Säule verringert Verstopfungen in RNA-Säulen
  • Kompatibel mit peqGOLD DNase I Verdau-Kit für niedrigstes Niveau bei der gDNA-Co-Aufreinigung (13-1091-01)
Lieferumfang: See attached manual.