RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO, Biotium
Lieferant: Biotium
RedDot™2 ist ein im dunkelroten Bereich (far-red) emittierender, nicht-membrangängiger Zellkern-Farbstoff mit ähnlichen Eigenschaften wie Draq7™. Der Farbstoff eignet sich ideal für die spezifische Färbung der Zellkerne toter Zellen bei minimaler Färbung zytoplasmischer RNA.
- λEx/λEm (DNA-gebunden) = 665/695 nm
- Detektion im Cy®5-Kanal
- Ähnliche Eigenschaften wie Draq™7
- Lieferung als 200X-Lösung in DMSO
RedDot™2 ist ein im dunkelroten Bereich (far-red) emittierender, nicht-membrangängiger Zellkern-Farbstoff mit ähnlichen Eigenschaften wie Draq7™. Der Farbstoff eignet sich ideal für die spezifische Färbung der Zellkerne toter Zellen bei minimaler Färbung zytoplasmischer RNA. RedDot™2 liefert eine ausgezeichnete Gegenfärbung der Zellkerne in fixierten und permeabilisierten Zellen und Gewebeschnitten ohne die Notwendigkeit einer RNase-Behandlung zur Entfernung zytoplasmischer RNA. Der Farbstoff ist äußerst thermostabil und photostabil, bietet eine einfache Handhabung und ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie die konfokale Mikroskopie. RedDot™2 wird auch zur Normalisierung der Zellzahl für nah-infrarotes In-Cell Western® eingesetzt und kann effizient bei Wellenlängen von 488 bis 647 nm angeregt werden, sodass es mit der 488-nm-Durchflusszytometrie-Laserlinie verwendet werden kann.
Hinweis: Far-Red-Farbstoffe wie RedDot™2 sind für das menschliche Auge nicht sichtbar und müssen mit einer CCD-Kamera oder mittels konfokaler Mikroskopie abgebildet werden.
Siehe auch RedDot™1 (Katalog-Nr. 40060), ein Farbstoff für die spezifische Färbung der Zellkerne lebender Zellen mit ähnlichen spektralen Eigenschaften.
In-Cell Western ist eine Marke von LI-COR® Biosciences. Cy Dye ist eine eingetragene Marke von GE Healthcare. Draq5 ist eine Marke von BioStatus Ltd.