VWR® VENTI-Line® Prime, Trockenschränke mit forcierter Umluft
Lieferant: VWR Collection
466-0603EA 2200 EUR
466-0603 466-0604 466-0605
VWR® VENTI-Line® Prime, Trockenschränke mit forcierter Umluft
Öfen Standard-Trockenschränke
VENTI-Line® Trockenschränke sind für alle routinemäßigen Trocknungsund Temperieranwendungen sowie für die Sterilisation von Glaswaren ausgelegt. Sie verfügen über einen Temperaturbereich von 50 bis 300 °C, und sind für den Einsatz in biologischen, chemischen, medizinischen, pharmazeutischen und physikalischen Laboren vorgesehen.
  • Multifunktionaler Mikroprozessorregler mit 4,3" Farb-Touchscreen
  • Speicher für fünf benutzerdefinierte Programme
  • Fünf-Segment-Temperatur-Zeit-Profil, schnelle Änderung der
  • eingestellten Temperatur und der eingestellten Zeit während eines laufenden Programms
  • Planbarer Programmstart (Einstellung von Datum und Uhrzeit)
  • sowie ‚Loop‘-Funktion für bis zu 255 Programmwiederholungen oder
  • Endlos-Wiederholungen
  • Einstellbares Anhalten bei Erreichen des Temperatur-Sollwerts von 1
  • Minute bis 366 Tage oder Dauerbetrieb
  • Einstellbare Lüfterleistung (in 1%-Schritten in einem Bereich von 10 bis 100%) und einstellbare Rampenzeit (Tage/Stunden/Minuten)
  • Übertemperaturschutz, Klasse 3.1
  • Automatische Luftklappensteuerung (0% – geschlossen, 100% – offen, einstellbar in 1%-Schritten)
Diese Trockenschränke mit forcierter Umluft haben einen Innenraum aus Edelstahl (DIN 1.4301) und ein Gehäuse aus pulverbeschichtetem Blech mit abschließbarer, massiver Tür. Alle Modelle sind mit 30-mm-Durchführung, Echtzeituhr, USB-Schnittstelle (an der Frontblende) zum Downloaden von Daten auf einen USB-Stick sowie LAN-Schnittstelle ausgestattet. Der interne Speicher speichert bis zu 10000 Datensätze (Speicherung für maximal 6 Monate). Die Serie verfügt über eine automatische Diagnosefunktion, ein Stromausfall-Kontrollsystem, einen Alarm bei offener Tür und bei Temperaturfühlerausfall sowie akustische und optische Temperaturalarme.
Prime-Trockenschränke von gleicher Größe können ohne zusätzliches Zubehör gestapelt werden (mit Ausnahme von Modell 180 L, welches nicht stapelbar ist).
Bestellinformation: Needs to be ordered with UK plug.
Lieferumfang: Werden mit Gittereinschüben aus Edelstahl, Hersteller-Prüfzertifikat (Daten gemessen bei 105 °C) und mehrsprachiger Bedienungsanleitung (kann vom internen Speicher auf USB-Stick heruntergeladen werden) geliefert.
Bitte beachten UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.