VWR® INCU-Line® Prime, Inkubatoren mit natürlicher Konvektion
Lieferant: VWR Collection
390-1346EA 1890 EUR
390-1346 390-1349 390-1350
VWR® INCU-Line® Prime, Inkubatoren mit natürlicher Konvektion
Brutschränke Standard-Brutschränke
Die mikrobiologischen Inkubatoren der INCU-Line® ermöglichen die Kultivierung von Organismen bei gleichmäßigen Temperaturbedingungen. Sie verfügen über einen Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C und können beispielsweise für mikrobiologische Untersuchungen, die Bestimmung der Keimzahl und für die Alterung/Warmlagerung eingesetzt werden.
  • Multifunktionaler Mikroprozessorregler mit 4,3"-Farb-Touchscreen
  • Speicherung von fünf benutzerdefinierten Programmen
  • Fünf-Segment-Temperatur-/Zeit-Profil, schnelles Ändern der Temperatur- und Zeitvorgabe bei laufendem Programm
  • Planbarer Programmstart (Einstellung von Datum und Uhrzeit) sowie Loop-Funktion für bis zu 255 Programmwiederholungen oder endlos
  • Einstellbarer Zeitraum, für den die Soll-Temperatur gehalten werden soll, von 1 Minute bis zu 366 Tagen oder Dauerbetrieb
  • Einstellbare Rampenzeit (Tage/Stunden/Minuten)
  • Übertemperaturschutz Klasse 3.1
  • Automatische Lüftungsklappensteuerung (0% - geschlossen, 100% - offen, einstellbar in 1%-Schritten)
Diese Inkubatoren mit natürlicher Konvektion haben einen Innenraum aus Edelstahl (DIN 1.4016) und ein Gehäuse aus pulverbeschichtetem Blech mit abschließbarer, massiver Außentür und einer inneren Glastür, um stabile klimatische Bedingungen zu gewährleisten. Alle Modelle sind mit 30-mm-Durchführung, Echtzeituhr, USB-Schnittstelle (an der Frontblende) zum Downloaden von Daten auf einen USB-Stick sowie LAN-Schnittstelle ausgestattet. Der interne Speicher speichert bis zu 10.000 Datensätze (Speicherung für maximal 6 Monate). Die Serie verfügt über eine automatische Diagnosefunktion, ein Stromausfall-Kontrollsystem, einen Alarm bei offener Tür und bei Temperaturfühlerausfall sowie akustische und optische Temperaturalarme.
Prime-Inkubatoren von gleicher Größe können ohne zusätzliches Zubehör gestapelt werden (mit Ausnahme von Modell 180 L, welches nicht stapelbar ist).
Lieferumfang: Werden mit Gittereinschüben aus Edelstahl, Hersteller-Prüfzertifikat (Daten gemessen bei 37 °C) und mehrsprachiger Bedienungsanleitung (kann vom internen Speicher auf USB-Stick heruntergeladen werden) geliefert.
Bitte beachten UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.