Amberlite® IR-120 (Na) Ionenaustauscherharz, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Amberlite®IR-120 Na+-form, Amberlite® IR120 Na+ form
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
224359-1KG 224359-250G
224359-1KGEA 188 EUR
224359-1KG 224359-250G
Amberlite® IR-120 (Na) Ionenaustauscherharz, Supelco®
Amberlite® IR-120 (Na)
Amberlite® IR120 Na+ form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
MDL: MFCD00132707
CAS-Nummer: 9002-23-7