Isohexan (Isomerengemisch) ≥95% (durch Trockensubstanz), AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylpentane
85759.290EA
57.1
EUR
85759.290
85759.320
Isohexan (Isomerengemisch) ≥95% (durch Trockensubstanz), AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens
Isohexan (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₁₄ Molecular Weight: 86.18 g/mol Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –154 °C Dichte: 0.653 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: −33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009406 CAS-Nummer: 92112-69-1 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3 II REACH: 01-2119484651-34 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) | min. 95.0% |
Acidity | max. 0.0003 meq/g |
Evaporation residue | max. 0.001% |
Water | max. 0.01% |
n-Hexane | max. 5% |
Aromatics (as C6H6) | max. 0.01% |
Sulphur compounds (as S) | max. 0.005% |
Thiophene | max. 0.0001% |
Substances darkened by H2SO4 | max. 10 APHA |
Al (Aluminium) | max. 0.5 ppm |
Ba (Barium) | max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | max. 0.02 ppm |
Ni (Nickel) | max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | max. 0.1 ppm |
Sn (Tin) | max. 0.1 ppm |
Zn (Zinc) | max. 0.1 ppm |