Natriumcarbonat 72 mM in Wasser Eluenskonzentrat für IC (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: wasserfreie Soda
72784-1L 72784-2.5L
72784-1LEA 63.5 EUR
72784-1L 72784-2.5L
Natriumcarbonat 72 mM in Wasser Eluenskonzentrat für IC (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105,99 g/mol
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=855a792cc3b0a5c53bd8d8a8e3cd57193171b41f&vid=c04334e39dee2f7ffda08bd1059a0c1714af8802&prid=web&clid=SAPDAM