Sodium metatungstate monohydrate in Wasser ~85% zur Separation von Mineralmixturen, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sodium polytungstate monohydrate, Sodium tungstate (meta) monohydrate, hexa-Sodium tungstate (W12) monohydrate
80656-100ML
80656-100MLEA 473 EUR
80656-100ML
Sodium metatungstate monohydrate in Wasser ~85% zur Separation von Mineralmixturen, Supelco®
Sodium metatungstate monohydrate
Formel: Na₆O₃₉W₁₂·H₂O
Molecular Weight: 2986,13 g/mol (2968,12 anhy)
MDL: MFCD00061466
CAS-Nummer: 12141-67-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=293cb9e4a121317ce26fb5d0a45022a54fcb8eb3&vid=7538771669f57ab581d62e120a37671bec60544b&prid=web&clid=SAPDAM