Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Transferpette® S -8/-12
Lieferant: Brand
705900 705912 705910 705908 705906 705920 705932 705930 705928 705926 DAKKS705910 998360
613-6851EA 712 EUR
613-6851 613-6852 613-6853 613-6854 613-6855 613-6856 613-6857 613-6858 613-6859 613-6860 BRNDDAKKS705910 BRND998360
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Transferpette® S -8/-12
Pipetten Mikropipetten
Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten Sie bei kleinen und großen Volumina effizient und ergonomisch. Durch die perfekte Ergonomie liegt die Transferpette® S in jeder Halteposition angenehm in der Hand, ob mit der rechten oder der linken Hand, ob mit großen oder kleinen Händen.
  • Echte Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder: Volumen einstellen, pipettieren und Spitze abwerfen
  • Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellschutz
  • Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren
  • Leichtes Aufstecken und Abwerfen der Spitzen durch O-Ringe bei Mehrkanalpipetten
  • Universeller Spitzenaufnahmekonus
  • Komplett autoklavierbar bei 121 °C
Der Volumenverstellschutz lässt sich auch mit Handschuhen leicht bedienen und sichert Ihr eingestelltes Volumen gegen versehentliches Verstellen. Damit auch die Justage leicht von der Hand geht, verfügt die Transferpette® S über die Easy Calibration Technik. Die Justierung kann so ohne Werkzeug erfolgen. Und damit Sie immer die passenden Pipettenspitzen bestellen, zeigt Ihnen die Kompatibilitätstabelle, welche Spitzen zu welchem Gerät passen.