Gewindeflaschen, ND13, La-Pha-Pack™
Lieferant: LA PHA PACK
13090222 13090280
548-3051EA 44.7 EUR
548-3051 548-3052
Gewindeflaschen, ND13, La-Pha-Pack™
Vials
Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Dionex, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi, Waters® (Wisp Karusselle mit 48 Positionen) usw.
  • Beliebige Kombination aus 4-ml-Schraubflaschen ND13 und einem der 13-mm-PP-Schraubverschlüsse kann als 2-in-1-Kit bestellt werden
  • Auf Anfrage können die Flaschen auch mit Barcode gekennzeichnet geliefert werden
  • Für Lagerzwecke auch mit oben geschlossenen Schraubverschlüssen erhältlich