Gesammelte Daten einfach unterwegs abrufen mit den Bluetooth®-Datenloggern.
- Zugang zu Ihren Daten via Smartphone oder Tablet – oder ein beliebiges anderes Bluetooth-fähiges Gerät – mit der downloadbaren Bluetooth-App
- Daten einsehen und herunterladen mit der kostenlosen TraceableGO App
- Die Datenlogger speichern bis zu 90 Alarmereignisse
- Messwerte und eingestellte Parameter werden übersichtlich auf dem großen 2"×1" LCD angezeigt
- Präzise, zuverlässige Messergebnisse inklusive NIST-rückführbarer Kalibrierung
Optional können Sie sich für den cloud-basierten TraceableLIVE®-Service registrieren, um Daten in die Cloud hochzuladen – ideal, um Daten von mehreren Datenloggern zu verfolgen oder regulatorische Vorschriften einzuhalten. Die kostengünstige TraceableLIVE-Registrierung ermöglicht die uneingeschränkte Speicherung der Trip-Daten in der Cloud sowie das Senden von Berichten an eine E-Mail-Adresse.
Traceable®-Produkte sind nach NIST-rückführbaren Standards kalibriert und direkt bei Erhalt bereit für den Einsatz. Jedes Produkt durchläuft ein umfangreiches Überprüfungsverfahren, bevor es den Namen Traceable tragen darf, und wird mit NIST-rückführbarem Zertifikat geliefert. Dies bedeutet, dass ein 17025-akkreditiertes Kalibrierlabor bestätigt hat, dass das Produkt mit allen angegebenen Spezifikationen übereinstimmt oder diese übertrifft, was Ihnen sowohl Zeit als auch Geld spart, da keine separate Kalibrierung erforderlich ist.
Die NIST-rückführbare Kalibrierung hilft Ihnen auch dabei, Qualitätsstandards und regulatorische Anforderungen (ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA oder Joint Commission) zu erfüllen.
Standards: CE-gekennzeichnet. NIST-rückführbar.
Bestellinformation: 1 Jahr Garantie.
Lieferumfang: Inklusive Fühler, zwei AAA-Batterien und NIST-rückführbarem Kalibrierzertifikat mit Daten.