Glycolsäure ≥99,0% (durch Acidimetrie), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
85736.180EA 66.3 EUR
85736.180 85736.230 85736.290 85736.460
Glycolsäure ≥99,0% (durch Acidimetrie), GPR RECTAPUR®
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white crystals
Assay (acidimetric) min. 99.0 %
Water max. 0.5 %
Melting range (lower value) min. 75 °C
Melting range (upper value) max. 79 °C
Identity (IR) Passes test