VWR®, Flaschen, PET, Quadratisch, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR
VWR®
391-0627EA 357 EUR
391-0627 391-0648 391-0626 391-0629 391-0628 391-0630 391-0631
VWR®, Flaschen, PET, Quadratisch, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
Quadratische Nährmedienflaschen aus PET, entwickelt für die Verpackung, Lagerung oder den Transport von pulverförmigen und flüssigen Proben.
  • Das quadratische Design ermöglicht eine effiziente Nutzung des Stauraums
  • PET-Harz ist leicht, bruchfest und transparent
  • Flaschen verfügen über eingegossene Graduierungen
  • EB Sterilization Sterility Assurance Level (SAL) von 10⁻⁶ (ISO 11137)
  • Nicht pyrogen
VWR® quadratische PET-Medienflaschen wurden in einer Reinraumumgebung der Klasse 100 000 hergestellt. Hergestellt gemäß EN ISO 13485:2016.
Standards: Flaschen entspricht den Vorgaben von BSE/TSE, BPA und Schwermetalle gemäß ROHS
Verpackung: Die Flaschen sind einzeln verpackt oder in Tray-Packungen (dreifach verpackte PET-Flaschen für Reinraumanwendungen) erhältlich.
Bitte beachten Diese Flaschen dürfen nicht für Produktionsverpackungen verwendet werden.