1-Methylimidazol ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: N-Methylimidazol, NMI, 1-Methyl-1H-imidazol, N-Methyl-1H-imidazol
85994.180EA 18.9 EUR
85994.180 85994.290
1-Methylimidazol ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
1-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Molecular Weight: 82,11 g/mol
MDL: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colourless to yellow liquid
Assay (GC) min. 99.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 1.034 - 1.036
Water max. 0.5 %
Identity (IR) Passes test