Rhodamin B-Lösung 0,2% in 2-Propanol (IPA) Derivatisierungsreagenz, für DC, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
[9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-yliden]diethylazaniumchlorid, 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthyliumchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02558-100ML
02558-500ML
02558-100MLEA
40.4
EUR
02558-100ML
02558-500ML
Rhodamin B-Lösung 0,2% in 2-Propanol (IPA) Derivatisierungsreagenz, für DC, Supelco®
Rhodamin B
Ready-to-use spray and dip reagent for chromatography
Formel:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ Molecular Weight: 479.02 g/mol |
MDL:
MFCD00011931 CAS-Nummer: 81-88-9 UN: 1219 ADR: 3 II Merck Index: 13,08266 |