Aminoferrocen ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse) Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ferrocenylamine
07379-1G 07379-250MG
07379-1GEA 1010 EUR
07379-1G 07379-250MG
Aminoferrocen ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse) Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Aminoferrocen
Formel: C₁₀H₂FeN
Molecular Weight: 191,97 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03844760
CAS-Nummer: 1273-82-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251d8621b12a0e8e3f624085efef00bfb8a78cfe&vid=d329680f80913fd1ae3ab7fdf94c2ac3327c8248&prid=web&clid=SAPDAM