Sanger's Reagenz ≥99,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dinitro-4-fluorbenzol, 2,4-Dinitrofluorbenzol
73177-10X1G
73177-1G
73177-10X1GEA
319
EUR
73177-10X1G
73177-1G
Sanger's Reagenz ≥99,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Sanger's Reagenz
Formel:
C₆H₃FN₂O₄ Molecular Weight: 186,1 g/mol |
MDL:
MFCD00007056 CAS-Nummer: 70-34-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...