Mercaptoethanol ≥99,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercaptoethanol
97622-10ML 97622-1ML 97622-10X1ML
97622-10MLEA 54.9 EUR
97622-10ML 97622-1ML 97622-10X1ML
Mercaptoethanol ≥99,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Mercaptoethanol
Suitable for derivatisation of amine groups.
Formel: HSCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 157
Schmelzpunkt: -100
Flammpunkt: 68
MDL: MFCD00004890
CAS-Nummer: 60-24-2
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50a0997da05082d8384dbdad2b0f714fa5823da3&vid=940b400110902081cb91993d15b274ca3aea6670&prid=web&clid=SAPDAM