Lithium ionophore IV, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N,N′,N′−Tetracyclohexyl(2-butyl-2-ethyltrimethylenedioxy)diacetamide, ETH 2137, 5-Butyl-5-ethyl-N,N,N′,N′-tetracyclohexyl-3,7-dioxaazelaic diamide
99387-50MG-F
99387-50MG-FEA 1530 EUR
99387-50MG-F
Lithium ionophore IV, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Lithium ionophore IV
Verpackung: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formel: C₃₇H₆₆N₂O₄
Molecular Weight: 602.93 g/mol
MDL: MFCD00077937
CAS-Nummer: 108083-23-4
UN: 1206
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec897561e255d606c3ff02e2ff223d6f10c28e3e&vid=8e4e1509cb861f929bca7e944075bd36ead27efe&prid=web&clid=SAPDAM