Kühlbrutschränke mit Peltier-Technologie zeichnen sich durch eine hervorragende Temperaturstabilität und -gleichmäßigkeit aus. Sie sind energieeffizient und umweltfreundlich, geräuscharm und arbeiten nahezu vibrationsfrei, da kein Kompressor verbaut ist. Keine Entfeuchtung der Proben aufgrund der geschlossenen Kammer. Diese Modelle mit forcierter Luftkonvektion bieten einen Temperaturbereich zwischen 0 und +70 °C (max. 20 °C unter Umgebungstemperatur) und verfügen über eine Innenkammer und ein Edelstahlgehäuse aus Edelstahl (DIN 1.4301), eine solide Außentür und Innenglas Tür. Die PREMIUM-Modelle verfügen über ein intuitives Menü und benutzerfreundliche Software sowie einen USB-Anschluss mit Flash-Laufwerk zum Herunterladen von Daten auf einen USB-Stick und zum Hochladen von Programmen. Sie können zur Fernsteuerung von jedem Computer aus mit einem Ethernet- oder Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden und Benutzer können Benachrichtigungen über auswählbare Parameter per E-Mail erhalten.
- Multifunktionelle Mikroprozessorsteuerung mit 7"-Vollfarben-Touchscreen, der während des Betriebs die Überwachung der eingestellten und aktuellen Parameter ermöglicht
- Zugriff per Passwort und Administratorfunktion zur Verwaltung von fünf Benutzerkonten
- Speicher für 40 Benutzerprogramme, schnelle und einfache Änderung von Parametern während eines laufenden Programms
- Mehrstufiges Temperatur-/Zeitprofil (bis zu 100) mit einstellbaren Rampen
- Timer einstellbar von 1 Minute bis 366 Tage oder Dauerbetrieb
- Einstellbare Funktion zur Startverzögerung und für Schleifen
- Einstellbarer Über- und Untertemperatur-Sicherheitsthermostat Klasse 3.3 (DIN 12880) zum Schutz von Proben und Inkubator
Alle Modelle verfügen über eine solide Außentür und eine innere Glastür. Sie sind mit einer 30-mm-Zugangsöffnung, einem Türschloss und einer internen LED-Beleuchtung ausgestattet. Die INCU-Line-Modelle IL 56PR und IL 112PR sind ohne zusätzliches Stapelkit als 2× IL 56 PR oder 2× IL 112PR stapelbar. Der IL 56PR kann auf dem IL 112PR platziert werden. Modelle IL 240PR sind nicht stapelbar.
Die Sicherheitsmerkmale umfassen akustische und optische Temperaturalarme, Stromausfall-Kontrollsystem, Alarm bei offener Tür und bei Temperaturfühlerausfall sowie eine automatische Diagnosefunktion.
Die Einheiten verfügen über Premium-Steuerungssoftware, die die GLP-Konformität mit Passwortschutzeinstellungen, Ereignisregistrierung und einem internen Speicher unterstützt, der bis zu 10.000 Datensätze für jeden Benutzer speichert (für ein Maximum von 12 Monaten). Benutzer können sich die Werte auf dem Display oder PC in tabellarischer oder grafischer Form anzeigen lassen.
Zubehörinformationen: Die Standard-Einschübe sind für eine maximale Last von 25 kg pro Einschub ausgelegt. Die verstärkten Edelstahl-Einschübe (optional für IL 240PR) haben eine zulässige Last von bis zu 100 kg pro Einschub. Bitte beachten Sie die in den Spezifikationen angegebene maximale Kammerkapazität.
Lieferumfang: Lieferung der Modelle mit zwei oder drei (IL 240PR) Gitterböden aus Edelstahl, Schlüsseln zum Schloss (2 Stk), Herstellerprüfzertifikat bei 37 °C, Ethernet-Kabel, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Premium Control Software (kann vom internen Speicher auf einen USB-Stick heruntergeladen werden).
Bitte beachten UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.