Waagen zum Kalibrieren von Pipetten, VWR® Professional Series
Lieferant: VWR Collection
611-4674EA 2600 EUR
611-4674 611-4673 611-4675 611-4676
Waagen zum Kalibrieren von Pipetten, VWR® Professional Series
Waagen
Die Pipettiergenauigkeit trägt maßgeblich zum Erfolg eines Experimentes bei. Schon eine kleine Ungenauigkeit beim Pipettieren kann zu beträchtlichen Unterschieden in den Resultaten führen. Mit der Funktion zum Prüfen der Pipette kann der Anwender auf diesen, mit einem Touchscreen ausgestatteten, Waagen prüfen, ob die Pipette noch die nötige Genauigkeit nach der Vorgabe ISO 8655 „Volumenmessgeräte mit Hubkolben - Gravimetrische Methoden zur Bestimmung von Messfehlern“ und anwenderspezifischen Methoden besitzt.
  • Waagen können für normale Wägungen, wie auch zum Prüfen von Pipetten verwendet werden
  • Die eingebaute Software unterstützt den Anwender bei der Auswahl des zu prüfenden Volumens, der Anzahl der zu wiegenden Proben
  • Der Anwender wird durch verschiedene Schritte geführt, um den Test nach der von ihm gewählten Methode abzuschließen
  • Am Ende des Tests wird ein detaillierter Report erstellt, der das Gesamtergebnis der Prüfung und ob die Pipette den Vorgaben entspricht, oder nicht, anzeigt.
Pipetten müssen regelmäßig geprüft (Häufigkeit wird vom Labor bestimmt und hängt von der Verwendungsart und dem maximal zulässigen Risiko ab) und kalibriert werden. Pipetten mit einem kleineren Volumen prüft man auf Waagen mit höheren Auflösungen, z.B. Halbmikrowaagen. Pipetten mit einem größeren Volumen können auf Waagen mit einer niedrigeren Auflösung geprüft werden.
Wenn die Ergebnisse zeigen, dass die Pipette nicht den Anforderungen von ISO 8655 entspricht, muss sie vor der weiteren Verwendung an ein Kalibrierlabor gesendet werden. Die Funktion zum Prüfen von Pipetten dient, zusätzlich zum Prüfen von täglich verwendeten Pipetten, als vorbeugende Maßnahme und zum Minimieren von Risiken sowie kostspieligen und zeitraubenden Korrekturen.
Das Verdunstungsfallen-Kit für die Pipettenkalibrierung minimiert den Verdunstungseffekt von Flüssigkeiten während die Pipette überprüft wird. Ideal zum Messen von kleinen Flüssigkeitsmengen in Mikropipetten auf Halbmikrowaagen. Das Kit kann für normale Wägungen schnell entfernt werden.
Alle Modelle haben einen Windschutz mit 3 Schiebetüren.
Lieferumfang: Wird mit Verdunstungsfallen-Kit für Pipetten geliefert. Sensoren für Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck sind, sofern nötig, optional erhältlich.