ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 2 trend, 6938
Lieferant: UVEX
6938.1/38 6938.1/39 6938.1/40 6938.1/41 6938.1/42 6938.1/43 6938.1/44 6938.1/45 6938.1/46 6938.1/47 6938.1/48 6938.1/49 6938.1/50 6938.1/51 6938.1/52 6938.2/38 6938.2/39 6938.2/40 6938.2/41 6938.2/42 6938.2/43 6938.2/44 6938.2/45 6938.2/46 6938.2/47 6938.2/48 6938.2/49 6938.2/50 6938.2/51 6938.2/52 6938.3/38 6938.3/39 6938.3/40 6938.3/41 6938.3/42 6938.3/43 6938.3/44 6938.3/45 6938.3/46 6938.3/47 6938.3/48 6938.3/49 6938.3/50 6938.3/51 6938.3/52
UVEX6938.1/38EA 89.3 EUR
UVEX6938.1/38 UVEX6938.1/39 UVEX6938.1/40 UVEX6938.1/41 UVEX6938.1/42 UVEX6938.1/43 UVEX6938.1/44 UVEX6938.1/45 UVEX6938.1/46 UVEX6938.1/47 UVEX6938.1/48 UVEX6938.1/49 UVEX6938.1/50 UVEX6938.1/51 UVEX6938.1/52 UVEX6938.2/38 UVEX6938.2/39 UVEX6938.2/40 UVEX6938.2/41 UVEX6938.2/42 UVEX6938.2/43 UVEX6938.2/44 UVEX6938.2/45 UVEX6938.2/46 UVEX6938.2/47 UVEX6938.2/48 UVEX6938.2/49 UVEX6938.2/50 UVEX6938.2/51 UVEX6938.2/52 UVEX6938.3/38 UVEX6938.3/39 UVEX6938.3/40 UVEX6938.3/41 UVEX6938.3/42 UVEX6938.3/43 UVEX6938.3/44 UVEX6938.3/45 UVEX6938.3/46 UVEX6938.3/47 UVEX6938.3/48 UVEX6938.3/49 UVEX6938.3/50 UVEX6938.3/51 UVEX6938.3/52
ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 2 trend, 6938
Schuhe und Stiefel
Sportlicher S1P-Sicherheitsschuh mit breiter Passform.
  • Ableitwiderstand geringer als 35 Megaohm entspricht den ESD-Anforderungen
  • Atmungsaktives, perforiertes Mikrovelours
  • Reflektierendes Material für eine verbesserte Sichtbarkeit
  • BOA® Fit System für eine präzise, dauerhafte Passform
Sicherheitsschuhe mit durchtrittsicherer Zwischensohle aus Stahl und Stahlkappe, einer ergonomischen Laufsohle mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit. Stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken. Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Alle Sohlenmaterialen sind ohne Silikone, Phthalate oder andere lackbenetzungsstörende Substanzen.
Farbe: Schwarz/Blau
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011, S1P, SRC