Schutzbrillen, uvex i-5
Lieferant: UVEX
9183.281 9183.265 9183064
111-2448EA 28.6 EUR
111-2448 111-2449 UVEX9183064
Schutzbrillen, uvex i-5
Schutzbrillen
Maximale Sicherheit durch innovatives, modernes Design: Mit ihrem x-tended eyeshield und sideshield schützt die uvex i-5 das Auge besonders zuverlässig – in jeder Situation. Durchdachte Features gewährleisten auch bei längeren Einsätzen erstklassigen Tragekomfort.
  • Weiche, flexible Nasenauflage für druckfreien Tragekomfort und rutschfesten Halt
  • X-tended eyeshield für erhöhten Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Staub und Schmutz
  • X-tended sideshield für erhöhten Seitenschutz
  • 3-Stufen-Inklination ermöglicht eine einfache Anpassung an jede Gesichtsform
  • Zuverlässiger UV400-Schutz
  • Mit supravision Beschichtungstechnologie
Weiche Bügelenden (uvex duo Component technology) sorgen für rutschfesten Sitz ohne Druckstellen. Uvex supravision excellence beschichtete Scheiben sind beschlagfrei auf der Innenseite sowie extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die X-Twist-Technologie mit weichen, längenverstellbaren Bügeln bietet durch die flexible Anpassung druckfreien Tragekomfort und einen stabilen, rutschfesten Sitz.