Schwefel, Zertifizierte Referenzmaterialien, in schwerem Mineralöl
Lieferant: VWR Chemicals
99211.180EA 124 EUR
99211.180 99212.180 99213.180 99214.180 99215.180 99217.180 99218.180 99219.180 99220.180 99221.180 99222.180 99224.180 99225.180 99226.180 99227.180 99228.180 99259.001 99260.001 99261.001 99268.001
Schwefel, Zertifizierte Referenzmaterialien, in schwerem Mineralöl
Standards Mineralölindustrie-Standards
Schwefel-CRMs eignen sich für die Kalibrierung, Verifizierung oder den Einsatz in Qualitätskontrollverfahren zur Analyse des Schwefelgehalts in Mineralölprodukten.
  • In strikter Übereinstimmung mit ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung zertifiziert
  • Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten zertifizierten Daten, die weltweit erhältlich sind
  • Geeignet u. a. für international anerkannte Testmethoden und -protokolle: ASTM D2622, ASTM D3120, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497
  • Vollständige Rückführbarkeit auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten
  • Lieferung in manipulationssicherer 100-ml-Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
Die quantitative Analyse von Schwefel in Rohöl, Mineralölprodukten und Rohstoffen ist äußerst wichtig, um den Vorgaben von Aufsichtsbehörden und den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen und somit teure Strafen zu vermeiden. Zu den Analyseverfahren für die Messung des Schwefelgehalts gehören: Nasschemie, Röntgenfluoreszenz, Atomspektroskopie und diverse thermische Verbrennungsmethoden mit unterschiedlichen Nachweisgrenzen. Egal welches Verfahren für die Messung eingesetzt wird - solide analytische Daten sind von wesentlicher Bedeutung für die Kalibrierung und/oder Verifizierung.
Es sind praktische Sets für unterschiedliche Testkriterien erhältlich.
Standards: UKAS ISO 17025 and ISO 17034
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable