Zertifiziertes Referenzmaterial, Flammpunkt nach Cleveland - offener Tiegel
Lieferant: VWR Chemicals
99114.230EA 292 EUR
99114.230 99149.001 99150.001 99151.001
Zertifiziertes Referenzmaterial, Flammpunkt nach Cleveland - offener Tiegel
Standards Mineralölindustrie-Standards
Zertifizierte Referenzmaterialien für den Flammpunkt dienen der Verifizierung von Labor-Flammpunkttestern, die zur Prüfung von Mineralölen und Mineralölprodukten eingesetzt werden. COC-Flammpunktstandards werden gemäß ASTM D92 'Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester' getestet und zertifiziert.
  • Vollständig zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034
  • Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten zertifizierten Daten, die weltweit erhältlich sind
  • Sämtliche Daten werden ausschließlich von unabhängigen, nach ISO 17025 akkreditierten Laboren erstellt
  • Gewährleistet hohe Übereinstimmung zwischen Laboren
  • Zertifiziert gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testmethoden
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Lieferung in manipulationssicherer, UN-konformer Sicherheitsverpackung
Diese CRMs werden für die Methode nach Cleveland mit offenem Tiegel (ASTM D92, IP 36, ISO 2592) verwendet.
Standards: UKAS ISO 17025 und ISO 17034
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Flammpunkt ist der nominelle Flammpunkt - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable