Zertifiziertes Referenzmaterial, Flammpunkt nach Pensky Martens
Lieferant: VWR Chemicals
99112.230EA 292 EUR
99112.230 99113.230 99115.230 99152.001 99153.001 99154.001
Zertifiziertes Referenzmaterial, Flammpunkt nach Pensky Martens
Standards Mineralölindustrie-Standards
Zertifizierte Referenzmaterialien für den Flammpunkt dienen der Verifizierung von Labor-Flammpunkttestern, die zur Prüfung von Mineralölen und Mineralölprodukten eingesetzt werden. PMCC-Flammpunktstandards werden gemäß ASTM D93 'Standard Test Method for Flash Point by Pensky Martens Closed Cup Tester - Procedure A' getestet und zertifiziert.
  • Vollständig zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034
  • Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten zertifizierten Daten, die weltweit erhältlich sind
  • Sämtliche Daten werden ausschließlich von unabhängigen, nach ISO 17025 akkreditierten Laboren erstellt
  • Gewährleistet hohe Übereinstimmung zwischen Laboren
  • Zertifiziert gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testmethoden
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Lieferung in manipulationssicherer, UN-konformer Sicherheitsverpackung
Diese CRMs werden für die Methode nach Pensky Martens mit geschlossenem Tiegel (ASTM D93, IP 34, ISO 2719) verwendet.
Standards: UKAS ISO 17025 und ISO 17034
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Flammpunkt ist der nominelle Flammpunkt - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.