Wiederverwendbares Atemschutzgerät mit Halbmaske, HF-800 Serie, Secure Click™
Lieferant: 3M
HF-801 HF-803
111-2452EA 73.8 EUR
111-2452 111-2454
Wiederverwendbares Atemschutzgerät mit Halbmaske, HF-800 Serie, Secure Click™
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Designed with smart and intuitive features, the 3M™ Secure Click™ half-mask reusable respirator is simple, comfortable and reliable. Available in three sizes: Small, medium and large.
  • Greater breathability and comfort provided by the world's first quad-flow cartridge system
  • Push-button seal check helps bolster confidence that the respirator is properly sealed to the face
  • New Secure Click™ connection ensures filters and cartridges are installed properly
  • Low profile half-mask design offers a wide field of view, and compatibility with certain welding and grinding shields
  • Over-moulded design for easy assembly/disassembly
  • Advanced silicone material for increased comfort and greater durability
3M™ Secure Click™ HF-800 Serie wiederverwendbare Atemgeräte mit Halbmaske schützen gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikeln wenn sie mit den zugelassenen Kartuschen und Filter der 3M™ Secure Click™ Serie verwendet werden. Diese Atemschutzgeräte bieten eine höhere Atmungsaktivität bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste vierfach-Luftstrom Filtersystem. Zwei Dual-Luftstrom Filter an der Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstromwege für eine leichtere Atmung. Die neue 3M™ Secure Click™ Serie zeichnet sich durch einen schnellen und einfachen Kartuschen-/Filteranschluss aus. Sie funktioniert so einfach wie ein Sicherheitsgurt. Richten Sie einfach die Anschlüsse aus und drücken Sie, bis Sie ein Klicken hören und sicher sein können, dass Filter und Kartuschen richtig installiert sind. Die schnelle, einfache Überprüfung des Dichtsitzes per Knopfdruck hilft das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske zu erhöhen.
Dank ihrer smarten und intuitiven Ausstattung bieten diese Atemschutzmasken Komfort ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Die Gesichtsabdichtung aus Silikon mit patentiertem, flexiblen Nasenprofil ist weich und bietet ein bequemes Tragegefühl. Leicht einstellbare Kopfbänder. Zum Straffen an den Bändern ziehen und zum Lösen auf die Schnalle drücken. Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten. Fortschrittliches Silikon erhöht den Komfort und die verbessert die Haltbarkeit.
Breathing hazardous levels of particles, gases and vapours can be harmful to worker's health. 3M™ Secure Click™ half-mask reusable respirators can help reduce exposure to many contaminants when properly fitted and used with approved 3M™ Secure Click™ cartridges and filters.
Standards: Atemschutzgeräte entsprechen den AS/NZS 1716:2012 Standards, und haben die CE Zulassung. Alle Filter und Kartuschen haben die CE Zulassung.
Zubehörinformationen: Dieses Atemschutzgerät mit Halbmaske kann gemäß EN-Zulassungen zusammen mit 3M™ Secure Click™ Filtern der Serie D8000, D3000 und D7000 gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikeln verwendet werden.
Bestellinformation: HF-800 series half-mask reusable respirators are not compatible with 3M™ PAPR systems or 3M™ supplied air systems.