Piperidin 99,0 GC_ASSAY_METHOD, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hexahydropyridin, Hexazan, Pentamethylenimin
85981.180EA 41.5 EUR
85981.180 85981.260 85981.290 85981.320 85981.460
Piperidin 99,0 GC_ASSAY_METHOD, GPR RECTAPUR®
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
Molecular Weight: 85.15 g/mol
Siedepunkt: 107.3
Schmelzpunkt: -10
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005979
CAS-Nummer: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8 I
Merck Index: 12,07621
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Assay Min. 99.0 %
Density (20/4) 0.861 - 0.863
Water Max. 0.5 %
Identity (IR) Passes test