Verschlussfolie, Seal-R-film™
Lieferant: Brand
701620 701624 701626 701622
219-0000EA 46 EUR
219-0000 219-0002 219-0003 219-0001
Verschlussfolie, Seal-R-film™
Versiegeln Verschlussfolien
Die Verschlussfolie Seal-R-film™ verschließt Bechergläser, Kolben und andere Gefäße.
  • Schützt vor Verdunstung, Auslaufen und Verunreinigung
  • Einfaches Verschließen durch 300% Dehnbarkeit
  • Chargenkennzeichnung jeder Rolle
Die Verschlussfolie ist um auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Länge dehnbar. Dadurch passt Seal-R-film™ immer, sogar bei unregelmäßigen Formen. Für die Nachverfolgbarkeit besitzt jede Rolle eine Chargenkennzeichnung. Mit dem BRAND Cutter für Verschlussfolie können Sie Rollen mit 50 und 100 mm Breite effizient und sparsam zuschneiden und sauber aufbewahren.
Technische Daten:
- Dicke: 0,14 +/- 0,02 mm
- Toxizität: nicht giftig
- Schmelztemperatur: > 66°C (151°F)
- Siedepunkt: > 288°C (550°F)
- Dauergebrauchstemperatur: –20 °C bis 46 °C
- Dehnbarkeit (25°C): 300%
- Reißfestigkeit (25°C): 1,5 MPa
Gasdurchlässigkeit in 24h bei Raumtemperatur und einem Druck von 0,1 MPa:
- CO2 (Kohlendioxid) < 1000 cm³/m²
- O2 (Sauerstoff) < 350 cm³/m²
- Wasserdampfdurchlässigkeit < 0,8 g/m²
Chemikalienbeständigkeit:
- Salzsäure (HCl) 36,5% - beständig
- Schwefelsäure (H2SO4) 98% - beständig
- Salpetersäure (HNO3) 95% - beständig*
- Wasserstoffperoxid (H202) 30% - beständig
- Natronlauge (NaOH) 22% - beständig
- Ammoniak (NH3) 28% - beständig
- Natriumchloird (NaCl) 20% - beständig
- Kaliumpermanganat (KMnO4) 5% - beständig*
- Jodlösung 0,1 mol/l - beständig*
- Methanol - beständig
- Ethanol - beständig
- Isopropanol - beständig
* Braunfärbung