Handschuhe, Nitril, Showa 377-IP
Lieferant: Showa
377IP-10/XXL 377IP-7/M 377IP-8/L 377IP-9/XL
112-5813EA 188 EUR
112-5813 112-5814 112-5815 112-5816
Handschuhe, Nitril, Showa 377-IP
Handschuhe
Die Handschuhe Showa 377-IP sind komplett mit Nitril beschichtet und haben eine zusätzliche Schicht aus Nitrilschaum auf der Handfläche. Das von SHOWA entwickelte Thermoplastische Elastomer (TPE) schützt den Handrücken und die Rückseite von Fingern und Hand vor Quetschungen und Stößen.
  • Designed für gute Beweglichkeit und dauerhaftes Tragen
  • Keine Hautirritationen durch Nähte
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Anatomisch geformt
  • Verstärkter Strick am Handgelenk
Die von SHOWA patentierte Nitrilschaumbeschichtung bietet hervorragenden Griff bei Nässe und Fett. Dünne Nitrilschichten schützen vor Verunreinigungen und bieten einen flexiblen und langlebigen TPR-Schutz.
Typische Anwendungsgebiete: Luftfahrt, Landwirtschaft, Automobil, kommerzieller Fischfang, Herstellung, Häfen, Eisenbahnen, Öl, Gaslagerung und -distribution.
Farbe: Weiß/blau/schwarz/grün
Standards: EN 388:2016 (4121X); Kat. II
Verpackung: 5 Paar pro Beutel.