Allzweckhandschuhe, Showa 341
Lieferant: Showa
341GREYL 341GREYXL 341GREYS 341GREYM
112-6005EA 66.2 EUR
112-6005 112-6006 112-6003 112-6004
Allzweckhandschuhe, Showa 341
Handschuhe
Diese gestrickten Handschuhe aus Nylon/Polyester sind strapazierfähig und sehr griffig, auch in feuchten Umgebungen.
  • Wasserabweisende Naturkautschukbeschichtung auf der Handfläche
  • Die raue Oberfläche ermöglicht optimale Fingerfertigkeit bei der Arbeit mit kleinen oder schweren Bauteilen
  • Elastische Bündchen verhindern das Eindringen von Schmutz und Partikeln in den Handschuh
  • Eine nahtlose Verarbeitung reduziert Hautreizungen bei langem Tragen.
Typische Anwendungsgebiete: Dekoration, Abfluss, Rohrleitungen, Abdeckbleche und Dichtungen, Dachrinne und Fallrohr, Verlegung elektrischer Leitungen
Isolation, Dachmembranen.
Standards: EN 388:2016 (2121X); Kat. II
Verpackung: 10 Paar pro Polybeutel.