Acrylnitril ≥99,0% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 3-Cyanpropen
Stabilisierung: 35-45 ppm Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
87092.290EA 0 EUR
87092.290 87092.320
Acrylnitril ≥99,0% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Acrylnitril
Formel: C₃H₃N
Molecular Weight: 53.06 g/mol
Siedepunkt: 77.3
Schmelzpunkt: -83.55
Flammpunkt: –5 °C
MDL: MFCD00001927
CAS-Nummer: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00133
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99,0 %
Stabilizer MEHQ 35-45 ppm Confirmed
Density (20/4) 0,805 - 0,807
Refractive index (20° C; 589 nm) 1,390 - 1,392
Water ≤ 1.0 %