1,4-Dioxan, wasserfrei 99.80%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Diethylendioxid, p-Dioxan, Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexan
unter Argon abgefüllt
47305.AE 47305.K2
47305.AEEA 56.4 EUR
47305.AE 47305.K2
1,4-Dioxan, wasserfrei 99.80%, AcroSeal®
1,4-Dioxan
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 101 °C
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 1,034
Flammpunkt: 12°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.75%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Residue on evaporation ≤5 ppm