Tetrahydrofuran, wasserfrei ≥99,8%, AcroSeal® BHT-frei, über Molekularsieben
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
47327.AE 47327.K2
47327.AEEA 49.9 EUR
47327.AE 47327.K2
Tetrahydrofuran, wasserfrei ≥99,8%, AcroSeal® BHT-frei, über Molekularsieben
Tetrahydrofuran
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C
Schmelzpunkt: –108,4 °C
Dichte: 0,889
Flammpunkt: –21°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.8%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm