N,N-Dimethylformamid, wasserfrei 99.80%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
unter Argon abgefüllt
47390.5Y
47390.AE
47390.K2
47390.5YEA
122
EUR
47390.5Y
47390.AE
47390.K2
N,N-Dimethylformamid, wasserfrei 99.80%, AcroSeal®
N,N-Dimethylformamid
AcroSeal™ septum bottled solvent.
- Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formel:
HCON(CH₃)₂ Siedepunkt: 153 °C Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 0,944 Flammpunkt: 57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless liquid |
Assay (GC) | ≥99.75% |
Water content (Karl Fischer Titration) | ≤50 ppm |
Residue on evaporation | ≤5 ppm |