VWR®, Abschließbare Abklatschplatten für die pharmazeutische Industrie
Lieferant: VWR Chemicals
15203VSEA 59.7 EUR
15203VS C31114TI C30884CY C30884TI C31114PY C31114XI C31114RY
VWR®, Abschließbare Abklatschplatten für die pharmazeutische Industrie
Medien für die Mikrobiologie Abklatschplatten für die Mikrobiologie
Diese Abklatschplatten mit dreifacher, steriler Verpackung und einrastbarem Deckel eignen sich besonders für die Umgebungskontrolle von Luft, Oberflächen, Handschuhen und Overalls innerhalb von abgegrenzten Bereichen wie Isolatoren und Reinräumen. Die Zusammensetzung des Basis-Nährmediums entspricht den Empfehlungen der gültigen US-, Europäischen und Japanischen Arzneibücher.
  • Der einrastbare Deckel ermöglicht es, die Platten nach der Probenahme sicher zu verschließen, für mehr Sicherheit während des Transports
  • 9 Monate Haltbarkeit und Lagerung bei Raumtemperatur gewährleisten eine einfache Lagerung und die Aufrechterhaltung der Kultureffizienz über einen langen Zeitraum
  • Ein Datamatrix-Barcode ermöglicht die Identifizierung jeder Platte, die zur Umweltkontrolle verwendet wird
  • Die dreifache Verpackung ist komplett steril, um zu verhindern, dass beim Eintreten in den reinen Bereich keine mikrobiologischen Kontaminationen auftreten können
  • Im Nährboden enthaltene Neutralisationsmittel deaktivieren Restdesinfektionsmittel, die die tatsächliche Anzahl lebender Mikroorganismen verringern könnten
  • Verschiedene Deckeltypen verfügbar: Aufschrauben oder Aufdrücken (weitere Einzelheiten finden Sie in den Videos)
  • Für Platten mit Schraubdeckel: Deckel in CLOSE-Position fixiert ermöglicht sicheren Transport und vermeidet Kontaminationsrisiken durch mögliches Öffnen während des Transports; Deckel in AIR-Position fixiert, ermöglicht AEROBE und ANAEROBE Inkubationen