VWR®, Bead Mill MAX Homogenisator
Lieferant: VWR Collection
432-0380EA 9390 EUR
432-0380 432-0453
VWR®, Bead Mill MAX Homogenisator
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Die VWR® Bead Mill MAX ist das Spitzenmodell unter den VWR Kugelmühlen-Homogenisatoren. Die VWR Bead Mill MAX wurde zum Mahlen, Lysieren oder Homogenisieren schwierigster Proben mit reproduzierbaren Ergebnissen entwickelt. Die einzigartige Bewegung des Röhrchenhalters sorgt dafür, dass die Schlagbewegung innerhalb des Röhrchens die Verwirbelung reduziert und die höchste Schlagkraft aller auf dem Markt erhältlichen Kugelmühlen erzeugt.
  • Eine optionale Kryo-Kühleinheit zur Verhinderung eines Anstiegs der Probentemperatur während der Homogenisierung (erfordert Druckluft, Flüssigstickstoff oder Trockeneis in Ethanol) kann separat bestellt werden
  • Anwenderfreundliche, mehrsprachige Touchscreen-Benutzeroberfläche
  • Keine Abkühlphase zwischen den einzelnen Durchläufen erforderlich: Verarbeiten Sie Hunderte von Proben am Tag
  • Unbegrenzte programmierbare Speichereinstellungen für gemeinsame Protokolle
  • Bequemes Frontladesystem mit integrierter Deckelverriegelung, die während des Betriebs einrastet
Durch die Verwendung von mit verschiedenen Lyseperlen gefüllten Probenröhrchen, die von dem VWR® Bead Mill Homogenisator kräftig und gleichmäßig geschüttelt werden, erreicht man einen effizienten, gleichmäßig hohen Ertrag und eine qualitativ hohe Homogenisierung in gewöhnlich weniger als 30 Sekunden. Der Bead Mill MAX ist die ideale Lösung zur Probenvorbereitung beim Extrahieren von DNA, RNA, Proteinen und kleinen Molekülen.
Lieferumfang: Der Antrieb wird zusammen mit einem Träger für 2-ml-Röhrchen, einem Handbuch und 2 Jahren Garantie geliefert. VWR® Einwegröhrchen für Bead Mills müssen separat bestellt werden.