Reinigungstücher, J-Cloth® Plus
Lieferant: PGI NONWOVEN
74441 74442 74443 74444
115-2486EA 13.4 EUR
115-2486 115-2487 115-2488 115-2489
Reinigungstücher, J-Cloth® Plus
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Die kompostierbaren und biologisch abbaubaren J-Cloth® Plus-Reinigungstücher verfügen über eine einzigartige, offene, gewellte Textur, die eine effiziente Aufnahme aller Arten von Schmutzpartikeln ermöglicht.
  • Eine effektive grüne Reinigungslösung
  • Sorgt für ein umweltbewusstes Abfallmanagement
  • Reduziert Abfall und Gerüche
  • Die Tücher sind extern für FCC (Lebensmittelkontakt) zertifiziert
Die einzigartige, offene Struktur jedes Tuchs ermöglicht ein einfaches und gründliches Ausspülen, so dass die Tücher länger frisch bleiben.
Standards: Kompostierbar gemäß der Norm DIN EN 13432 200-12.