Tetrahydrofuran, wasserfrei ≥99,9% Unstabilisiert für Anwendungen die einen niedrigen Wassergehalt benötigen, über Molekularsieben <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
In septum-versiegelten Flaschen verpackt.
66200-1L 66200-2.5L
HONC66200-1LEA 268.2 EUR
HONC66200-1L HONC66200-2.5L
Tetrahydrofuran, wasserfrei ≥99,9% Unstabilisiert für Anwendungen die einen niedrigen Wassergehalt benötigen, über Molekularsieben <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0.89 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0025 %