E/E, pure Molecular_Biology (200 Proof) (UVST), Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
E7024-2.5L E7024-4X2.5L E7024-500ML
HONCE7024-2.5LEA 435.14 EUR
HONCE7024-2.5L HONCE7024-4X2.5L HONCE7024-500ML
E/E, pure Molecular_Biology (200 Proof) (UVST), Riedel-de Haën™
Ethanol
Ethyl Alcohol , Pure 200 Proof (UVST)
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C
Schmelzpunkt: -117
Dichte: 0.790…0.791 g/cm3
Flammpunkt: 12 °C
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.65 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Benzene (GC) Max. 1 ppm