Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ Capto™ AVB
Lieferant: Cytiva
17-3722-11 17-3722-12
17-3722-11EA 1769 EUR
17-3722-11 17-3722-12
Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ Capto™ AVB
Chromatographiesäulen
HiTrap™-Säulen, gefüllt mit Capto™ AVB-Affinitätschromatographieharz, konzipiert für die Reinigung von Adeno-assoziierten Viren (AAV). Capto™ AVB basiert auf einer starren Basismatrix und bietet hervorragende Druck-Fließ-Eigenschaften für die AAV-Produktion.
  • Effiziente Reinigung von AAV mehrerer Unterklassen durch Affinitätschromatographie
  • Vorgepackte HiTrap-Säulen für einfaches Screening und bequeme Prozessentwicklung sowie Reinigung im kleinen Maßstab
  • Hohe Selektivität und hervorragende Skalierbarkeit
Die Möglichkeit, mit höheren Durchflussraten und Betthöhen zu arbeiten, erhöht die Flexibilität bei der Prozessgestaltung und ermöglicht eine höhere Produktivität.