Polypropylenglycol, M.W. 1200

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Polypropylenoxid, Polyoxypropylen

47361.30 47361.18
47361.30EA 58.6 EUR
47361.30 47361.18
Polypropylenglycol, M.W. 1200
Polypropylenglycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR