Tetrahydrofuran ≥99,7% Unstabilisiert, AcroSeal®, Spektralphotometrische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
unter Argon abgefüllt
47329.AK
47329.K2
47329.M1
47329.AKEA
67.5
EUR
47329.AK
47329.K2
47329.M1
Tetrahydrofuran ≥99,7% Unstabilisiert, AcroSeal®, Spektralphotometrische Qualität
Tetrahydrofuran
AcroSeal™ septum bottled solvent.
- Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formel:
C₄H₈O Molecular Weight: 72.11 g/mol Siedepunkt: 66 °C Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 0.889 Flammpunkt: –17°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005356 CAS-Nummer: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 Merck Index: 12,09351 |