Methanol, anhydrous 99.9%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
Argon_filled
47339.AK
47339.K2
47339.AKEA
43.8
EUR
47339.AK
47339.K2
Methanol, anhydrous 99.9%, AcroSeal®
Methanol
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formel:
CH₃OH Molecular Weight: 32.04 g/mol Siedepunkt: 64.7 °C Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0.791 Flammpunkt: 11 °C (52 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 II Merck Index: 14,5957 |