Dichlormethan, wasserfrei ≥99,7% (durch GC) stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Amylen
unter Argon abgefüllt
47352.AK 47352.K2 47352.M1
47352.AKEA 42 EUR
47352.AK 47352.K2 47352.M1
Dichlormethan, wasserfrei ≥99,7% (durch GC) stabilisiert, AcroSeal®
Dichlormethan
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formel: CH₂Cl₂
Siedepunkt: 39…40 °C
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,325
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) 99.7% min
Water Content (Karl Fischer Titration) 0.01% max
Residue on Evaporation 3 ppm max