Oberflächenreiniger, VHB™
Lieferant: 3M
VHB-1L VHB-25ML
MMMAVHB-1LEA 172 EUR
MMMAVHB-1L MMMAVHB-25ML
Oberflächenreiniger, VHB™
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
VHB™ Oberflächenreiniger ist eine sehr reine Lösung von Isopropylalkohol in Wasser. Es ist farblos, geruchsarm und verdunstet sehr schnell und rückstandsfrei.
  • Degreasing of surfaces
  • Preparation of surfaces for bonding
  • Evaporates quickly leaving no residue
  • Recommended for use with 3M™ VHB™ Tapes
  • Use to create a 'slip plane' effect to allow contact without wear
Apply this cleaner for an odourless, colourless cleaner that evaporates quickly. It leaves no residue when cleaning surfaces. It will remove most light contamination (grease, dirt) efficientlyMore Product Information