Verpackungsklebeband 3739, Scotch®
Lieferant: 3M
3739B756 3739B 3739C
817-0444EA 206 EUR
817-0444 817-0443 817-0446
Verpackungsklebeband 3739, Scotch®
Klebebänder
Äußerst leistungsstarke Verpackungsklebebänder mit hochfestem Trägermaterial aus Polypropylen und synthetischem Kautschukharz-Klebstoff.
  • Verpacken und wiederholtes Verschließen von schweren, wertvollen Waren
  • Hohe sofortige Klebekraft und Dauerscherbelastung auf Faserplatten
  • Schließt Versandkartons mit nur einem Streifen
  • Eignet sich für alle Temperaturen, die in Versand- und Lagerumgebungen auf verpackte Produkte einwirken können
  • Das Band bietet auch bei robuster Verwendung einen guten Widerstand gegen Zerreißen und absorbiert starke Stoßeinwirkungen
  • Zugfestigkeit: 135 [Newton/25 mm]
  • BOPP Trägermaterial
Hauptsächlich zum Verschließen von Versandkartons, Wiederverschließen und zur Verpackung von schweren, wertvollen Waren. Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten.